B2209
Benz[a]anthracene
99%
Sinônimo(s):
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
437.6 °C (lit.)
pf
157-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
chave InChI
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?