Documentos Principais
456306
Sigma-Aldrich
Benz[a]anthracene-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,2-Benzanthracene-d12, Tetraphene-d12
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D12
Número CAS:
Peso molecular:
240.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
157-159 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
chave InChI
DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Perylene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490490
Perylene-d12
Anthracene-d10 98 atom % D
Sigma-Aldrich
176591
Anthracene-d10
Benzo[a]pyrene ≥96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1760
Benzo[a]pyrene
Yusuke Yamamoto et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 187-191 (2015-08-08)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are formed from the incomplete combustion or pyrolysis of organic matter during industrial processing and various human activities, but human exposure to PAHs has not yet been elucidated in detail. To assess long-term exposure to PAHs