B17700
Benzyl benzoate
≥99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
896 °F
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
pb
323-324 °C (lit.)
pf
17-20 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
chave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?