descrição
Fp: >230°F
Nível de qualidade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5086
densidade
1.4545 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(OC1=C(C=O)C=CC=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(10,11)12-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
chave InChI
SUOCJDDQQKVIKZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)