Documentos Principais
ALD00374
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-3-fluorophenylalanine
Sinônimo(s):
Fmoc-Phe(3-F)-OH, Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
405.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=CC(C[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=C1
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-7-5-6-15(12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
chave InChI
DWSDVARCJDOADL-QFIPXVFZSA-N
Aplicação
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD00374-250MG4061833244708