Ensaio
75%
Formulário
solid
Impurezas
20% acenaphthene
p.e.
280 °C (lit.)
pf
78-82 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2C=Cc3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
chave InChI
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?