embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
280 °C (lit.)
pf
78-82 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2C=Cc3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
chave InChI
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis