A70704
(1R,2R)-(−)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
99%
Sinônimo(s):
D-(−)-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Chloramphenicol base
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl
pf
163-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?