A24109
Acryloyl chloride
≥97%, contains ~400 ppm phenothiazine as stabilizer
Sinônimo(s):
Acrylic acid chloride, prop-2-enoyl chloride, 2-Propenoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.93 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
forma
liquid
contém
~400 ppm phenothiazine as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
72-76 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
chave InChI
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A monomer to synthesize crosslinked zwitterionic hydrogel coatings for sensing and detection in complex media.
- A reactant to synthesize crosslinked hydrogel film by reacting with a hydrophilic monomer called N,N-(dimethylacrylamide) (DMAA). The prepared hydrogel film is further used in sustained drug delivery.
- A monomer in the preparation of acrylate-based polymers with excellent n-type semiconducting properties, which are important for the development of organic electronic devices.
- The cyclam monomer. The polymer of this modified cyclam monomer can be used in specific transition metal binding.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?