About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
144-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3
chave InChI
CWILMKDSVMROHT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?