939633
Indoline-2-thione
≥-95%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-1H-indole-2-thione
Ensaio
≥-95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to yellow
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NC2=CC=CC=C2C1
InChI
InChI=1S/C8H7NS/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
chave InChI
IGJWTYFTQNHSEK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- The MgI2-catalyzed nucleophilic ring opening of donor-acceptor cyclopropanes
- The synthesis of indole-fused dihydrothiopyrano scaffolds via [3+3] annulations of donor-acceptor cyclopropanes
- The preparation of 2-carboxylated thieno [2,3- b] indoles
- The synthesis of thioethers from aryl chlorides & alcohols
Características e benefícios
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)