Key Documents
938742
Sigma-Aldrich
RuPhos Pd G6 Br
Sinônimo(s):
(RuPhos)Pd(p-CF3C6H4)(Br), 2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxybiphenyl Pd G6 Br
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H47BrF3O2PPd
Número CAS:
Peso molecular:
798.06
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
cor
very faintly yellow
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Br[Pd](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)P(C2=C(C3=C(C=CC=C3OC(C)C)OC(C)C)C=CC=C2)(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
InChI=1S/C30H43O2P.C7H4F3.BrH.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-5H;1H;/q;;;+1/p-1
chave InChI
IYBINOQILDORLG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
RuPhos Pd G6 is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Características e benefícios
For feature and benefits, please visit the technical article on Buchwald G6 Precatalysts.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)