Documentos Principais
937460
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G6 Br
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H53BrF3PPd
Número CAS:
Peso molecular:
808.14
Código UNSPSC:
12352142
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
cor
white to beige
grupo funcional
(Palladium)
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Br[Pd]([P](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3=CC=CC=C3C4=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C4C(C)C)C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5
Descrição geral
XPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)