Documentos Principais
936421
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Ala-OH
≥95%
Sinônimo(s):
Fmoc-Val-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-L-alanine, L-Alanine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-, L-Alanine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H26N2O5
Peso molecular:
410.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(OC(N[C@H](C(N[C@H](C(O)=O)C)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
chave InChI
KQZMZNLKVKGMJS-XOBRGWDASA-N
Aplicação
Fmoc-Val-Ala-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)