Documentos Principais
934348
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
Sinônimo(s):
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
318.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
white to yellow
pf
95 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Aplicação
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Características e benefícios
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)