933724
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 10,000
Sinônimo(s):
PEG-PEI, PEG-b-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or solid
Nível de qualidade
peso molecular
PEG Mn 5,000 Da
PEG average Mn 5,000
PEI Mn 10,000 Da
PEI average Mn 10,000
cor
white to pale yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)