932310
Lithium fluoride
Sinônimo(s):
LiF, Fluorolithium
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
p.e.
1681 °C
pf
845 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 2.9 g/L
densidade
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Energia orbital
HOMO 14 eV
LUMO 1.0 eV
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)