Documentos Principais
932043
Sigma-Aldrich
1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-yl)-1-methylpiperidinium triflate
≥95%
Sinônimo(s):
3,3-Difluoroprop-2-en-1-yl,methylpiperidinium triflate, 3,3-Difluoropropen-1-yl ammonium salt, DFPA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16F5NO3S
Peso molecular:
325.30
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
58-59 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)