929638
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
Mn 3400, contains MEHQ as stabilizer
Sinônimo(s):
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
fine powder
Nível de qualidade
peso molecular
Mn 3400
average Mn 3400
contém
≥25 ppm MEHQ as inhibitor
MEHQ as stabilizer
cor
white to off-white
solubilidade
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
acrylamide
α-final
acrylamide
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)