928631
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, clear
Sinônimo(s):
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
descrição
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box clear.
Aplicação
Chamfered tips are ideal for dispensing between delicate surfaces or making exact, repeatable micro-deposits. The tips are designed with a special outer diameter taper that prevents wicking for greater deposit accuracy.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)