928704
Microdot tips
Tapered, clear, 27G, 1.26"
Sinônimo(s):
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
descrição
Microdot tips, Tapered, clear, 27G, 1.26" ID 0.008" 50/box
Aplicação
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)