Documentos Principais
927449
Sigma-Aldrich
SDASO-L crosslinker
Sinônimo(s):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanamido)ethyl)sulfinyl) propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20N4O6S
Peso molecular:
372.40
Código UNSPSC:
12352106
Formulário
chunks
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1C(N(C(C1)=O)OC(CC[S](CCN(C(CCC2([C])N=N2)=O)[H])=O)=O)=O
Aplicação
SDASO-L (succinimidyl diazirine sulfoxide, long version) is mass-spectrometry cleavable heterobifunctional cross-linker, which can be used in the analysis of protein structure, or protein-protein interactions. SDASO-L is photoactivated, allowing for the first time photocross-linking of proteins, and rapid, accurate analysis by MS.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)