Documentos Principais
925799
Sigma-Aldrich
cis-(+)-carvomenthene oxide
Sinônimo(s):
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, [1R-(1α,4α,6α)]-(9CI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Código UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
chave InChI
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
Aplicação
cis-(+)-carvomenthene oxide is a valual chiral building block. Used in the synthesis of PSI(O), and generally for synthetic routes involving the addition of a reactive epoxide.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)