906263
cis-(+)-Limonene oxide
Sinônimo(s):
(+)-cis-Limonene-1,2-epoxide, (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, cis-(+)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
densidade
0.932 g/mL
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
chave InChI
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A monomer to prepare poly(limonene)carbonate by Al(III) catalyzed coupling reaction with CO2.
- A reactant to prepare trans-diaxial diol via diastereoselective ring-opening reaction using molybdenum complex catalyst.
- A reactant to synthesize trans-dihydrocarvone via isomerization reaction in the presence of silica-supported tungstophosphoric acid as a catalyst and dialkylcarbonate as a green solvent.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
71.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)