Documentos Principais
924415
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6NNaO2S
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CS1)N=C1C)O[Na]
InChI
1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
KDIYEJLRFZLXKU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate is a building block that can be used in the synthesis of Methylthiazolinyl-S-NAC in combination with other reagents to produce thioester-linked product. It is often used in the chemical synthesis of specific enzyme substrates and standards for biochemical research and analysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)