924326
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 650 nm, 1 mg/mL
Sinônimo(s):
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
in toluene
1 mg/mL
fluorescência
FWHM <125 nm
λem 650 nm
, quantum yield ≥40%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Aplicação
- Batteries
- Photovoltaics
- Light-emitting diodes
- Fluorescent labeling
- Sensing
- Biological imaging systems
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)