922935
TpOx-n-Non
Sinônimo(s):
8-Nonyl-2,3,6,11,12-pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Nível de qualidade
temperatura de transição
discotic phase to isotropic phase 116 °C (heating)
crystalline phase to discotic phase 59 °C (heating)
solubilidade
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.37 mg/mL, DMSO < 0.03 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
280 nm in ethyl acetate
εmax
160,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescência
λem 366 nm, quantum yield 0.18 (pSS (nm) = 85)
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)