922862
TissueFab® bioink
(GelAlgHA)ma -Vis/405 nm
Sinônimo(s):
AlgMA, Alginate, Bioink, GelMA, Gelatin, HAMA, Hyaluronic acid
descrição
Validation : HNMR at 40C
esterilidade
sterile-filtered (0.2μm)
Formulário
viscous liquid (gel)
IVD
for in vitro diagnostic use
Impurezas
<5 CFU/g Bioburden
cor
pale yellow to colorless
pH
(6.5-7.5)
viscosidade
2-25 cP(37 °C)
aplicação(ões)
3D bioprinting
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)