919624
TissueFab® bioink
(GelHA)ma -Vis/405 nm
Sinônimo(s):
Bioink, HAMA, Hyaluronic Acid methacryloyl, Hyaluronic acid, Hyaluronic acid methacrylamide, Hyaluronic acid methacrylate, Sodium hyaluronate
descrição
suitable for 3D bioprinting applications
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
viscous liquid (gel)
Impurezas
<5 CFU/g Bioburden (Fungal)
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
cor
colorless to pale yellow
tamanho de partícula
0.2 μm
pH
6.5-7.5
aplicação(ões)
3D bioprinting
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)