Documentos Principais
921416
D-Leucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
137.13
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
alteração de massa
M+6
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)