Key Documents
921033
Sigma-Aldrich
Cloreto de paládio(II)
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
177.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
pf
678-680 °C (lit.)
densidade
4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Guia de aplicação para reações de acoplamento cruzado catalisadas por paládio
Usado na síntese de polímeros que contêm metais semicondutores, nos quais a estrutura de polipirrol tem um mínimo de energia conformacional e é quase planar.
Palladium chloride is a transition metal catalyst that can be used to synthesize palladium complexes applicable in heterogeneous catalysis. The Pd NPs synthesized from PdCl2 using oxytocin as a reductant showed remarkable catalytic activity in Suzuki reaction under green conditions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Palladium supported on triazolyl-functionalized hypercrosslinked polymers as a recyclable catalyst for Suzuki?Miyaura coupling reactions
Liu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(29), 17123-17128 (2020)