920096
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A5 size
Sinônimo(s):
Roll-to-Roll graphene
About This Item
Produtos recomendados
product name
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A5 size
Nível de qualidade
descrição
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
resistência de folha
240 Ω/sq ±10%
tamanho
5 μm × 5 μm ± 10% , grain size
espessura
35 μm , Cu Foil
cobertura de superfície
surface coverage >98%
transmitância
>97%
propriedades semicondutoras
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
Descrição geral
Aplicação
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold, biosensors and chemically gated sensors.
Atenção
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)