Key Documents
916501
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), acrylate functionalized, Ethyl Acetate 50 wt. %, medium surface coverage capping materials
About This Item
Fórmula linear:
ZrO2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
forma
liquid
composição
Ethyl Acetate, 50 wt. %
tamanho de partícula
5 nm (core)
grupo funcional
acrylate
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Características e benefícios
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains acrylate functionality designed to crosslink with acrylate and vinyl monomers.
  • Balanced surface coverage that provides both improved formulation stability and dispersibility without sacrificing refractive index.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)