915505
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
tamanho de partícula
5 nm (core)
grupo funcional
methacrylate
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink in methacrylate and acrylate systems.
- Highest surface coverage of capping materials and functionality that enables high crosslinking density, and provides improved chemical resistance
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
46 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)