915904
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 600 nm particle size
Sinônimo(s):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
tamanho de partícula
600 nm
tamanho de poro
non-porous
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)