914398
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
Sinônimo(s):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
concentração
10 % (w/w) in ethanol
tamanho de partícula
200 nm
tamanho de poro
non-porous
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
56.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
13.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)