913006
IEICO
≥99%
Sinônimo(s):
2,2′-((2Z,2′Z)-((5,5′-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2- ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis-(3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile, 2,2′-[[4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene-2,7-diyl]bis[[4-[(2-ethylhexyl)oxy]-5,2-thiophenediyl]-(Z)-methylidyne(3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-propanedinitrile
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: Eg=1.34 eV
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
cor
dark
Energia orbital
HOMO -5.32 eV
LUMO -3.95 eV
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(cc1\C=C%14/C(=O)c%15c(cccc%15)C/%14=C(C#N)C#N)OCC(CCCC)CC)c2[s]c3c(c2)C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)c9[s]c(cc9OCC(CCCC)CC)\C=C%10/C(=O)c%11c(cccc%11)C/%10=C(C#N)C#N)(c5ccc(cc5)CCCCCC)c4ccc(cc4)CCCCCC
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)