912751
Y5
≥99%
Sinônimo(s):
(2,2’-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro[1,2,5]thiadiazolo[3,4e]thieno[2’’,3’’:4’,5’] thieno[2’,3’:4,5]pyrrolo[3,2-g] thieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(3-oxo-2,3-dihydro1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: Eg=1.38 eV
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
solid
cor
dark
Energia orbital
HOMO -5.55 eV
LUMO -3.87 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)