913774
IEICO-4Cl
≥99%
Sinônimo(s):
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9-tris(4-hexylphenyl)-9-(4-pentylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene 5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-dichloro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: Eg=1.27 eV
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
solid
cor
dark
Energia orbital
HOMO -5.56 eV
LUMO -4.23 eV
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)