912611
n-Hexylammonium bromide
Sinônimo(s):
1-Hexanamine, Greatcell Solar®, Hydrobromide (9CI) hexylamine, NHEXAB, hn-Hexylammonium bromideydrobromide (8CI) Hexylammonium bromide
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
cor
white
InChI
1S/C6H15N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7;/h2-7H2,1H3;1H
chave InChI
ZLSVALLKHLKICA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)