Documentos Principais
912433
D-Galactose-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.14
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
alteração de massa
M+2
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)