911429
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 5,000, lactide:glycolide 80:20
Sinônimo(s):
PEG-PLGA, PEG5K-PLGA5K, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
proporção de alimentação
lactide:glycolide 80:20
peso molecular
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PLGA average Mn 5,000 (by NMR)
Impurezas
≤500 ppm (GC)
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)