911216
TU-1
Sinônimo(s):
4,8-Bis[5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-thienyl]benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole
About This Item
Produtos recomendados
descrição
TU-1: Vapor deposition / coating film forming mobility ~ 1 cm2 / Vs (@ Vsd = 100 V)
Ensaio
99% (HPLC)
forma
powder
cor
dark green
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.