Documentos Principais
910686
Sigma-Aldrich
Chenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D4H34O7SNa2
Peso molecular:
520.62
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(O[Na])=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)