Key Documents
908266
Sigma-Aldrich
20α-Dihydroprogesterone-2,3,4,20,24-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C1613C5H32O2
Peso molecular:
321.44
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@@H]([13CH3])C1CCC2C3C([C@](C[13CH2]4)(C)C(CC3)=[13CH][13C]4=O)CC[C@@]21C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3