Documentos Principais
905445
Sigma-Aldrich
Pinacolyl alcohol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
12C2C4H14O
Peso molecular:
102.15
Código UNSPSC:
12352001
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[13CH](O)[13CH3]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)