901844
Allyl-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 5,000
Sinônimo(s):
PEG-b-PCL, PEG-PCL, allyl PEG-PCL diblock copolymer, allyl-PEG-PCL
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or solid
peso molecular
PCL average Mn 5,000
PEG average Mn 5,000
cor
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.