901791
Tungsten disulfide suspension
Sinônimo(s):
2D-Tungsten disulfide, 2D-Tungsten disulfide dispersion with nonionic surfactant, 2D-Tungsten sulfide dispersion, Tungsten sulfide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
50-300 nm
thickness < 3 layers
forma
liquid
concentração
1 mg/mL in H2O
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)