901564
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H9NO5
Peso molecular:
176.13
Código UNSPSC:
12352106
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
aplicação(ões)
peptide synthesis
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)