Key Documents
901262
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
85RbCl
Número CAS:
Peso molecular:
120.36
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
≥99.5 atom % (85Rb)
Ensaio
≥99.5% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M-1
cadeia de caracteres SMILES
[85Rb]Cl
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)